Få mere at vide
Phenylhydrazin Hydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10367610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367610 100 g Plastflaske 100g
10061780 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.92 DKK
    511.65 DKK / 100g
    Spare 56.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-88-1
Molekylær formel C6H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 144.60
MDL nummer MFCD00012924
InChI nøgle JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
PubChem CID 60962
IUPAC navn phenylhydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine hydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 250,0 °C til 254,0 °C
Farve Beige-Pink eller Hvid til Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5NHNH2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 15, 67
Fieser 07,284
Merck Index 15, 7404
Opløselighedsinformation (5% i) H2O Klar farveløs til lys gul opløsning
Formel vægt 144.61
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.