Få mere at vide
Phenylhydrazine-d5 Hydrochloride (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl-d5-hydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| Formel vægt | 149.0768 |