Få mere at vide
Phenylglyoxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30011382
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011382 2.5 g 2.5g
30007340 10 g -
30003629 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3275002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-73-4
Molekylær formel C8 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 150.131
Synonym Oxophenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, α-oxo- (9CI, ACI), Glyoxylic acid, phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-Oxobenzeneacetic acid (ACI), 2-Oxo-2-phenylacetate, 2-Oxo-2-phenylacetic acid, 2-Oxo-2-phenylethanoic acid, Benzoylformic acid, CAA 0869, Formic acid, benzoyl-, LFC 1849, NSC 28293, Phenylgloxylic acid, Phenylglyoxylic acid, Phenyloxoacetic acid, α-Ketophenylacetic acid
IUPAC navn 2-oxo-2-phenyleddiksyre
SMIL OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylglyoxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Formel vægt 150.032
Procent renhed >95%