Få mere at vide
Phenylglyoxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylglyoxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 150.032 |
| Procent renhed | >95% |