Få mere at vide
Phenylglyoxal monohydrat, 97 %
Artikelnummer. 10762115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762115 100 g Glasflaske 100g
10674832 5 g Glasflaske 5g
10700861 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762115 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161971000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-06-5
Molekylær formel C8H6O2·H2O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00149499
InChI nøgle NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC navn 2,2-dihydroxy-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylglyoxal monohydrate
Smeltepunkt 71,0 °C til 76,0 °C
Farve Pink eller hvid til gul
Kogepunkt 142,0 °C (125,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCHO·H2O
Mængde 100 g
Beilstein 07, 670
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver