Få mere at vide
Phenylglyoxal monohydrat, 97 %
Beskrivelse
Phenylglyoxalmonohydrat blev brugt til at modificere svinemuskel-carbonsyreanhydraseIII og som et specifikt reagens for arginingrupper. Det blev også brugt til at fremstille pyrrolinon- og furanderivater og som et kemiluminescerende reagens til bestemmelse af puriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylglyoxal-monohydrat blev brugt til at modificere kulsyreanhydraseIII i grisemuskel og som et specifikt reagens for arginingrupper. Det blev også brugt til at fremstille pyrrolinon- og furanderivater og som et kemiluminescerende reagens til bestemmelse af puriner.
Opløselighed Delvis blandbar med vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylglyoxal monohydrate |
| Smeltepunkt | 71 °C til 77 °C |
| Kogepunkt | 142 °C (125 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1854721 |
| Opløselighedsinformation | Delvist blandet med vand. |
| Formel vægt | 152,15 (134,12 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |