Få mere at vide
Phenylglyoxal monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11443434
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443434 5 g 5g
11453434 25 g 25g
11463434 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10677.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1075-06-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Phenylglyoxalmonohydrat blev brugt til at modificere svinemuskel-carbonsyreanhydraseIII og som et specifikt reagens for arginingrupper. Det blev også brugt til at fremstille pyrrolinon- og furanderivater og som et kemiluminescerende reagens til bestemmelse af puriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylglyoxal-monohydrat blev brugt til at modificere kulsyreanhydraseIII i grisemuskel og som et specifikt reagens for arginingrupper. Det blev også brugt til at fremstille pyrrolinon- og furanderivater og som et kemiluminescerende reagens til bestemmelse af puriner.
Opløselighed Delvis blandbar med vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-06-5
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00149499
InChI nøgle NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC navn 2,2-dihydroxy-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylglyoxal monohydrate
Smeltepunkt 71°C to 77°C
Kogepunkt 142°C (125 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1854721
Opløselighedsinformation Partly miscible with water.
Formel vægt 152.15 (134.12 Anhydrous)
Procent renhed 97%