Få mere at vide
Phenylephrone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylephrone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 201.056 |
| Procent renhed | >95% |