missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenylbutazone, 98%, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L03449.14

Mængde 25g

 Se flere versioner af dette produkt

Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Produktkode 11302166

  • 316.42 DKK / 25g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

50-33-9
308.38
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4781
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
C19H20N2O2
MFCD00005500
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CHEBI:48574
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Tekniske data

Phenylbutazone
Odorless
MFCD00005500
UN2811
14,7277
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
4781
308.38
50-33-9
C19H20N2O2
25g
290080
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
308.38
CHEBI:48574
98%
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.