Få mere at vide
Phenylazoformsyre 2-phenylhydrazid
Artikelnummer. 15486798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15486798 5 g 5g
15496798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15486798 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60336.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-62-5 | C13H12N4O | 240,266 g/mol
Det er et reagens til kviksølvbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et reagens
til kviksølvbestemmelse.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 538-62-5
Molekylær formel C13H12N4O
Molekylvægt (g/mol) 240.266
MDL nummer MFCD00003024
InChI nøgle ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
PubChem CID 10860
IUPAC navn 1-anilino-3-phenyliminourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Mængde 5 g
Beilstein 959475
Opløselighedsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formel vægt 240.26