Få mere at vide
Phenylazoformsyre 2-phenylhydrazidforbindelse med 1,5-diphenylcarbohydrazid, ACS
Beskrivelse
Phenylazomyresyre 2-phenylhydrazidforbindelse med 1,5-diphenylcarbohydrazid bruges som en indikator ved titrering af jern og til kolorimetrisk bestemmelse af chrom og påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, aldehyder og emetin, et farvefremkaldende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound |
| Navn note | med 1,5-Diphenylcarbohydrazid |
| Smeltepunkt | 154 °C til 156 °C |
| Farve | Orange |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 6110063 |
| Merck Index | 14,3322 |
| Formel vægt | 482.55 |
| Grad | ACS |
| Vis mere |