Få mere at vide
Phenylazoformsyre 2-phenylhydrazidforbindelse med 1,5-diphenylcarbohydrazid, ACS
Artikelnummer. 15424765
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424765 10 g 10g
15434765 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036442.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10329-15-4 | C26H26N8O2 | 482,55 g/mol
Phenylazomyresyre 2-phenylhydrazidforbindelse med 1,5-diphenylcarbohydrazid bruges som en indikator ved titrering af jern og til kolorimetrisk bestemmelse af chrom og påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, aldehyder og emetin, et farvefremkaldende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10329-15-4
Molekylær formel C26H26N8O2
Molekylvægt (g/mol) 482.55
MDL nummer MFCD00013218
InChI nøgle WDJPBIRJSVMEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-anilino-3-phenyliminourea; 1,3-dianilinourea, 1,5-diphenylcarbazide; 3-phenylamino-1-phenylimino urea, n',2-diphenyldiazenecarbohydrazide compound with n,n'-diphenylcarbonohydrazide 1:1, a.c.s. reagent cpd w/1 5-diph-carbazide, diphenylcarbazone compound with diphenylcarbazide, 3e-1-anilino-3-phenylimino-urea; 1,3-dianilinourea, diphenylcarbazone compound with s-diphenyl carbazide, acs, e-1-phenylamino-3-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, e-3-phenylamino-1-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound 1,5diphenylcarbohydrazide
PubChem CID 221124
IUPAC navn 1-anilino-3-phenyliminourinstof; 1,3-dianilinourinstof
SMIL O=C(NNC1=CC=CC=C1)NNC1=CC=CC=C1.O=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound
Navn note with 1,5-Diphenylcarbohydrazide
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Farve Orange
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 6110063
Merck Index 14,3322
Formel vægt 482.55
Grad ACS
Fysisk form Pulver