Få mere at vide
Phenylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369206
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10694.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenylacetonitril bruges i organisk syntese til farvestoffer, parfume, lægemidler, især penicillin-prækursorer. Det bruges også som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -24°C
Kogepunkt 234°C
Mængde 100 g
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske