Få mere at vide
Phenylacetaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
| Navn note | 98% |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.004g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Lineær formel | C6H5CH2CH(OCH3)2 |
| Vis mere |