Få mere at vide
Phenylacetaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011460 5 g Glasflaske 5g
10306970 100 g Glasflaske 100g
10705601 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130270050
Kemiske identifikatorer
CAS 101-48-4
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00008487
InChI nøgle WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
IUPAC navn 2,2-dimethoxyethylbenzen
SMIL COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note 98%
Surhed 1mg KOH/g max.
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0040g/mL
Kogepunkt 219°C to 221°C (754.0 mmHg)
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H14O2
Lineær formel C6H5CH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4930 to 1.495
Mængde 5 g
Beilstein 07, 293
Specifik vægtfylde 1.004
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2 parts of 70% alcohol
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske