Få mere at vide
Phenylacetaldehyd, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10292332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10292332 500 g Glasflaske 500g
10058311 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292332 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370915000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-78-1
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00006993
InChI nøgle DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC navn 2-phenylacetaldehyd
SMIL O=CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetaldehyde
Navn note 98%
Surhed 5 mg KOH/g maks.
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0290g/mL
Kogepunkt 193,0 °C
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CHO
Brydningsindeks 1,5250 til 1,5320
Mængde 500 g
Beilstein 07, 292
Merck Index 15, 7377
Specifik vægtfylde 1.029
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,210 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, diethylether
Stabilisator ca. 0,01% citronsyre
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetaldehyde, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.