Få mere at vide
Phenylacetaldehyd, 95%
Artikelnummer. 11404040
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404040 25 g 25g
11452407 100 g 100g
11462407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14263.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120,15 g/mol
Phenylacetaldehyd bruges til fremstilling af duftstoffer og polymerer som polyestere, der finder anvendelse som et hastighedsregulerende additiv i polymerisationsreaktioner. Det er en aktiv bestanddel af dufte og blomsterduft på grund af dens honninglignende søde karakter og finder anvendelse i aromatiserede cigaretter og drikkevarer. Det er et insekttiltrækningsmiddel og bruges i sortlysfælde til skadedyr. Det bruges også som en byggesten i syntesen af mere komplekse kemikalier, såsom resmethrin. Ydermere anvendes det sammen med eddikesyreanhydrid og allyltrimethylsilan i tre-komponent koblingsproces katalyseret af LiBF 4 , hvilket giver homoallylacetater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylacetaldehyd bruges til fremstilling af dufte og polymerer som polyestere, der finder anvendelse som et hastighedsregulerende additiv i polymerisationsreaktioner. Det er en aktiv bestanddel af dufte og blomsterduft på grund af dens honninglignende søde karakter og finder anvendelse i aromatiserede cigaretter og drikkevarer. Det er et insekttiltrækningsmiddel og bruges i sortlysfælde til skadedyr. Det bruges også som en byggesten i syntesen af mere komplekse kemikalier, såsom resmethrin. Ydermere anvendes det sammen med eddikesyreanhydrid og allyltrimethylsilan i tre-komponent koblingsproces katalyseret af LiBF 4 , hvilket giver homoallylacetater.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-78-1
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00006993
InChI nøgle DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC navn 2-phenylacetaldehyd
SMIL O=CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetaldehyde
Tæthed 1.075
Kogepunkt 194 °C til 196 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
Beilstein 385791
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7265
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og diethylether. Let blandet med vand.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetaldehyde