Få mere at vide
Phenylvinylsulfon, 99+%
Artikelnummer. 11452527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452527 1 g 1g
11462527 5 g 5g
11472527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14794.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Phenylvinylsulfon anvendes som byggesten i syntesen af en række organiske stoffer, deltager i polymerisationsreaktioner, nukleofile additionsreaktioner og i cycloadditionsreaktioner. Det bruges også i syntesen af reaktive farvestoffer, syntese af tekstilfibre, især cellulosefibre såsom bomuld og hør. Andre anvendelser inden for medicin omfatter som kraftige inhibitorer af visse enzymatiske processer. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylvinylsulfon anvendes som byggesten i syntesen af en række organiske stoffer, deltager i polymerisationsreaktioner, nukleofile additionsreaktioner og i cycloadditionsreaktioner. Det bruges også i syntesen af reaktive farvestoffer, syntese af tekstilfibre, især cellulosefibre såsom bomuld og hør. Andre anvendelser inden for medicin omfatter som kraftige inhibitorer af visse enzymatiske processer. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er opløseligt
i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5535-48-8
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00007554
InChI nøgle UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC navn ethenylsulfonylbenzen
SMIL C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl vinyl sulfone
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 1 g
Beilstein 1906894
Opløselighedsinformation It is soluble in most common organic solvents.
Formel vægt 168.22
Procent renhed ≥99%