Få mere at vide
Phenyl vinyl sulfon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565056 25 g 25g
15573429 1 g 1g
10716832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15565056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221250250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5535-48-8
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00007554
InChI nøgle UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC navn ethenylsulfonylbenzen
SMIL C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenyl vinyl sulfone
Smeltepunkt 66.0°C to 70.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel C6H5SO2CH=CH2
Mængde 25 g
Fieser 10,315; 13,335
Merck Index 15,7431
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 168.21
Procent renhed 98%