Få mere at vide
Phenyl trans-beta-styrylsulfon, 96 %
Artikelnummer. 11438487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438487 1 g 1g
11448487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18556.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16212-06-9 | C14H12O2S | 244,308 g/mol
Phenyl trans-beta-styryl sulfon bruges som byggesten til proteomik forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenyl trans-beta-styryl sulfon anvendes som byggesten til proteomik forskning.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16212-06-9
Molekylær formel C14H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.308
MDL nummer MFCD00159177
InChI nøgle DNMCCXFLTURVLK-VAWYXSNFSA-N
Synonym phenyl trans-styryl sulfone, phenyl styryl sulfone, sulfone, phenyl styryl, phenyl trans-styryl sulphone, phenyl 2-phenylvinyl sulfone, benzene, 2-phenylethenyl sulfonyl, e-2-benzenesulfonyl ethenyl benzene, 1e-2-phenylvinyl sulfonyl benzene, styrylsulfonylbenzene, e-2-phenylethenyl sulphonylbenzene
PubChem CID 736143
IUPAC navn [(E)-2-(benzensulfonyl)ethenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl trans-beta-styryl sulfone
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 1 g
Formel vægt 244.32
Procent renhed 98%