Få mere at vide
Phenylphosphorodichloridat, 97 %
Beskrivelse
Reagens til fremstilling af phosphatdiestere. Phenylphosphorodichloridat anvendes til fremstilling af symmetriske phosphatdiestere. Det bruges som phosphoryleringsmiddel til alkoholer og aminer. Det er også involveret i fremstillingen af phenylphosphordi-(1-imidazolidat) og 2-phenyl-bis-triazoloylphosphat, som bruges i peptidsyntese. Det spiller en afgørende rolle i Pfitzner-Moffatt-oxidationen, som involverer oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Ydermere anvendes det i Beckmann-omlejring til fremstilling af N-phenylacetamid fra acetophenonoxim.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til fremstilling af phosphatdiestere. Phenylphosphorodichloridat anvendes til fremstilling af symmetriske phosphatdiestere. Det bruges som phosphoryleringsmiddel til alkoholer og aminer. Det er også involveret i fremstillingen af phenylphosphordi-(1-imidazolidat) og 2-phenyl-bis-triazoloylphosphat, som bruges i peptidsyntese. Det spiller en afgørende rolle i Pfitzner-Moffatt-oxidationen, som involverer oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Ydermere anvendes det i Beckmann-omlejring til fremstilling af N-phenylacetamid fra acetophenonoxim.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, alkoholer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl phosphorodichloridate |
| Smeltepunkt | -1 °C |
| Tæthed | 1.415 |
| Kogepunkt | 241 °C til 243 °C |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 511863 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |