Få mere at vide
Phenylphosphorodichloridat, 97 %
Artikelnummer. 11408723
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408723 25 g 25g
11418723 100 g 100g
11428723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10479.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210,978 g/mol
Reagens til fremstilling af phosphatdiestere. Phenylphosphorodichloridat anvendes til fremstilling af symmetriske phosphatdiestere. Det bruges som phosphoryleringsmiddel til alkoholer og aminer. Det er også involveret i fremstillingen af phenylphosphordi-(1-imidazolidat) og 2-phenyl-bis-triazoloylphosphat, som bruges i peptidsyntese. Det spiller en afgørende rolle i Pfitzner-Moffatt-oxidationen, som involverer oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Ydermere anvendes det i Beckmann-omlejring til fremstilling af N-phenylacetamid fra acetophenonoxim.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til fremstilling af phosphatdiestere. Phenylphosphorodichloridat anvendes til fremstilling af symmetriske phosphatdiestere. Det bruges som phosphoryleringsmiddel til alkoholer og aminer. Det er også involveret i fremstillingen af phenylphosphordi-(1-imidazolidat) og 2-phenyl-bis-triazoloylphosphat, som bruges i peptidsyntese. Det spiller en afgørende rolle i Pfitzner-Moffatt-oxidationen, som involverer oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Ydermere anvendes det i Beckmann-omlejring til fremstilling af N-phenylacetamid fra acetophenonoxim.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, alkoholer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-12-7
Molekylær formel C6H5Cl2O2P
Molekylvægt (g/mol) 210.978
MDL nummer MFCD00002067
InChI nøgle TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC navn dichlorphosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl phosphorodichloridate
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 1.415
Kogepunkt 241°C to 243°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 511863
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 210.98
Procent renhed 97%