Få mere at vide
Phenylfosforodiamidat, 97%
Artikelnummer. 11420064
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420064 50 g 50g
11410064 10 g 10g
11430064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13562.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 7450-69-3 | C6H9N2O2P | 172,124 g/mol
Reagens til omdannelse af tautomere keto-hydroxygrupper (f.eks. i N-heterocykler) direkte til aminogrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7450-69-3
Molekylær formel C6H9N2O2P
Molekylvægt (g/mol) 172.124
MDL nummer MFCD00014767
InChI nøgle AYRRNFHDJUXLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl phosphorodiamidate, phenylphosphorodiamidate, phenyl diamidophosphate, phosphorodiamidic acid, phenyl ester, diaminophosphoryl oxy benzene, phenylphosphorodiamidat, phosphoric phenyl ester diamide, phenyl phosphordiamidate, phenyl diamidophosphate #, diaminophenoxyphosphino-1-one
PubChem CID 81954
IUPAC navn diaminophosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl phosphorodiamidate
Smeltepunkt 180 °C til 185 °C
Mængde 50 g
Beilstein 608629
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 172.12
Procent renhed ≥98%