Få mere at vide
Phenyl p-tolylsulfon, 98+%
Artikelnummer. 11392026
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392026 10 g 10g
11302036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03128.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 640-57-3 | C13H12O2S | 232,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640-57-3
Molekylær formel C13H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.297
MDL nummer MFCD00025038
InChI nøgle YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 69497
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl p-tolyl sulfone
Smeltepunkt 125 °C til 129 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Beilstein 1872872
Formel vægt 232.3
Procent renhed ≥98%