Få mere at vide
Phenyl methanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 15432408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432408 1 g 1g
15442408 5 g 5g
15452408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55995.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16156-59-5 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16156-59-5
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00095143
InChI nøgle WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
PubChem CID 316170
IUPAC navn phenylmethansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl methanesulfonate
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Farve Brun
Kogepunkt 279°C
Lineær formel CH3SO3C6H5
Mængde 1 g
Formel vægt 172.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof