Få mere at vide
Phenyl formate, 95%
Artikelnummer. 11379973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379973 25 g 25g
11369973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00289.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Phenylformiat anvendes i vid udstrækning til palladium-katalyseret carbonylering af aryl-, alkenyl- og allylhalogenider. Det bruges også som et reagens til formylering af aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylformiat anvendes i vid udstrækning til palladium-katalyseret carbonylering af aryl-, alkenyl- og allylhalogenider. Det bruges også som et reagens til formylering af aminer.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand, alkohol, ether og benzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1864-94-4
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00014126
InChI nøgle GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
PubChem CID 74626
IUPAC navn phenylformiat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl formate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 72°C to 74°C (13 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 25 g
Beilstein 507113
Opløselighedsinformation Immiscible with water,alcohol,ether and benzene.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl formate