Få mere at vide
Phenylformat, 95%
Artikelnummer. 11369973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369973 5 g 5g
11379973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00289.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Phenylformiat anvendes i vid udstrækning til palladium-katalyseret carbonylering af aryl-, alkenyl- og allylhalogenider. Det bruges også som et reagens til formylering af aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylformiat anvendes i vid udstrækning til palladium-katalyseret carbonylering af aryl-, alkenyl- og allylhalogenider. Det bruges også som et reagens til formylering af aminer.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand, alkohol, ether og benzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1864-94-4
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00014126
InChI nøgle GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
PubChem CID 74626
IUPAC navn phenylformiat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl formate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 72 °C til 74 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 5 g
Beilstein 507113
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand, alkohol, ether og benzen.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 95%