Få mere at vide
Phenylether, TRC
Artikelnummer. 30137006
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137006 50 g
30134831 100 g
30011139 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32133050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-84-8
Molekylær formel C12 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide
IUPAC navn phenoxybenzen
SMIL O(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxydibenzene
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vægt 170.0732