Få mere at vide
Phenyl ether, 99%
Artikelnummer. 11924711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924711 10 kg Plast tromle 10kg
10183903 100 g Glasflaske 100g
10235420 500 g Glasflaske 500g
10346920 1 kg Glasflaske 1kg
10627753 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11924711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130600100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-84-8
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00003034
InChI nøgle USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC navn phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl ether
Smeltepunkt 26.0°C to 30.0°C
Tæthed 1.0730g/mL
Kogepunkt 259.0°C
Flammepunkt 115°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (C6H5)2O
Brydningsindeks 1.5795 to 1.5815
Mængde 10 kg
Beilstein 06,146
Merck Index 15,3357
Specifik vægtfylde 1.073
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viskositet 3.4909 mPa.s (28°C)
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%