Få mere at vide
Phenyl ether, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl ether |
| Smeltepunkt | 26.0°C to 30.0°C |
| Tæthed | 1.0730g/mL |
| Kogepunkt | 259.0°C |
| Flammepunkt | 115°C |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)2O |
| Brydningsindeks | 1.5795 to 1.5815 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |