missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl Ethenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl Ethenesulfonate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-12(9,10)11-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
| Formel vægt | 184.0194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?