Få mere at vide
Phenyldichlorophosphat, 99%
Artikelnummer. 10113520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113520 25 g Glasflaske 25g
10521554 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130480250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-12-7
Molekylær formel C6H5Cl2O2P
Molekylvægt (g/mol) 210.98
MDL nummer MFCD00002067
InChI nøgle TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC navn dichlorphosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl dichlorophosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt -1 °C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.4120g/mL
Kogepunkt 241 °C til 243 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OP(O)Cl2
Brydningsindeks 1,5210 til 1,523
Mængde 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Merck Index 15, 7394
Specifik vægtfylde 1.412
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 210.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske