Få mere at vide
Phenyl Cyanate (Stabilized with PPE), TRC
Artikelnummer. 30425888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425888 1 g
30425401 5 g
30425662 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196751G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-85-6
Molekylær formel C7 H5 N O
Molekylvægt (g/mol) 119.12
IUPAC navn phenyl cyanate
SMIL N#COc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Cyanate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Formel vægt 119.0371