CAS RN 1122-85-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Phenyl Cyanate (Stabilized with PPE), TRC
CAS: 1122-85-6 Molekylær formel: C7 H5 N O Molekylvægt (g/mol): 119.12 IUPAC navn: phenyl cyanate SMIL: N#COc1ccccc1