Få mere at vide
Phenylchlorothionoformat, 98+%
Artikelnummer. 11394314
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394314 25 g 25g
11374314 1 g 1g
11384314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00838.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172,63 g/mol
Phenylchlorothionoformiat er blevet brugt i stereostyret syntese af optisk aktiv (-)-mintlacton, syntese af peptidα -thioestere med en række C-terminale aminosyrer, syntese af scyllo-inositol-derivater, thionocarbonylering af ubeskyttede thymin-nukleosider, fremstilling af phenoxythiocarbonylestere af beskyttede ribonukleosider. Det bruges også som et reagens ved thionocarbonylering af ubeskyttede thyminnukleosider. Det danner phenoxythiocarbonylestere af beskyttede ribonukleosider, som kan reduceres med tributyltinhydrid til deoxyribonukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylchlorothionoformiat er blevet brugt i stereostyret syntese af optisk aktiv (-)-mintlacton, syntese af peptidα -thioestere med en række C-terminale aminosyrer, syntese af scyllo-inositol-derivater, thionocarbonylering af ubeskyttede thymin-nukleosider, fremstilling af phenoxythiocarbonylestere af beskyttede ribonukleosider. Det bruges også som et reagens ved thionocarbonylering af ubeskyttede thyminnukleosider. Det danner phenoxythiocarbonylestere af beskyttede ribonukleosider, som kan reduceres med tributyltinhydrid til deoxyribonukleosider.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
fugt, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1005-56-7
Molekylær formel C7H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 172.63
MDL nummer MFCD00004920
InChI nøgle KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
SMIL ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl chlorothionoformate
Tæthed 1.248
Kogepunkt 81 °C til 83 °C (6 mmHg)
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5804
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 774830
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn O-phenylchlormethanthioat
Formel vægt 172.63
Procent renhed ≥98%