Få mere at vide
Phenyl chlorothionocarbonate, 99%
Artikelnummer. 10556413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10556413 1 g Glasflaske 1g
10481061 5 g Glasflaske 5g
11965731 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10556413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215490010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1005-56-7
Molekylær formel C7H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 172.63
MDL nummer MFCD00004920
InChI nøgle KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
IUPAC navn O-phenylchlormethanthioat
SMIL ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl chlorothionocarbonate
Farve Gul
Tæthed 1.2480g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 83.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC(S)OC6H5
Brydningsindeks 1.4795 to 1.4815
Mængde 1 g
Beilstein 06,III,609
Fieser 10,306
Specifik vægtfylde 1.248
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 172.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl chlorothionocarbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.