Få mere at vide
Phenyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828740
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15828740 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15828740 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8023530250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1885-14-9
Smeltepunkt -28°C
Tæthed 1.24 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 188°C to 189°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000637
Mængde 250 mL
Synonym Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate, Phenyl chloroformate
Molekylvægt (g/mol) 156.57