Få mere at vide
Phenyl chloroformate, 99%
Artikelnummer. 11458680
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458680 500 g 500g
11444040 100 g 100g
11450443 250 g 250g
11440443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12618.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenylchlorformiat anvendes i syntesen af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Opløselighed Blandbar med N
,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, alkoholer og aminer. Hydrolyseres i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1885-14-9
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00000637
InChI nøgle AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
IUPAC navn phenylcarbonochloridat
SMIL ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl chloroformate
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.246
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 500 g
FN nummer UN2746
Beilstein 606778
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with N,N-dimethylformamide.
Formel vægt 156.57
Procent renhed 99%