Få mere at vide
Phenylchloroformat, 99%
Beskrivelse
Phenylchlorformiat anvendes i syntesen af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Opløselighed Blandbar med N
,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, alkoholer og aminer. Hydrolyseres i vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl chloroformate |
| Smeltepunkt | -38 °C |
| Tæthed | 1.246 |
| Kogepunkt | 188 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Brydningsindeks | 1.511 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2746 |
| Beilstein | 606778 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |