Få mere at vide
Phenylchloroformat, 99%
Artikelnummer. 11444040
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444040 100 g 100g
11450443 250 g 250g
11458680 500 g 500g
11440443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12618.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156,57 g/mol
Phenylchlorformiat anvendes i syntesen af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylchlorformiat anvendes til syntese af poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethylmethacrylat) og phenyl-(4-vinylphenyl)carbonat. Det fungerer som en forløber for blandede phenylanhydrider, som bruges i peptidkoblingsreaktioner. Det tjener som et dehydrerende reagens til omdannelse af primære amider til nitriler og et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og carbamater.
Opløselighed Blandbar med N
,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, alkoholer og aminer. Hydrolyseres i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1885-14-9
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00000637
InChI nøgle AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
IUPAC navn phenylcarbonochloridat
SMIL ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl chloroformate
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.246
Kogepunkt 188 °C til 189 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 100 g
FN nummer UN2746
Beilstein 606778
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med N,N-dimethylformamid.
Formel vægt 156.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl chloroformate