Få mere at vide
Phenylcarbamat, 98+%
Artikelnummer. 11314384
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314384 5 g 5g
11324384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00944.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-46-8 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Phenylcarbamat, anvendes som forskellige phenylcarbamatestere afledt af aminosyrer, et dipeptid og aminosyreestere og amider blev fremstillet og vurderet som potentielle prodrugs med det formål at beskytte phenoliske lægemidler mod first-pass metabolisme efter per oral administration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenylcarbamat, bruges som forskellige phenylcarbamatestere afledt af
aminosyrer, et dipeptid og aminosyreestere og amider blev fremstillet og vurderet som potentielle prodrugs med det formål at beskytte phenoliske lægemidler mod first-pass metabolisme efter per oral administration.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-46-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00007961
InChI nøgle BSCCSDNZEIHXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid, phenyl ester, phenol carbamate, carbamic acid phenyl ester, unii-jkb257u27v, o-phenyl carbamate, ccris 5071, phenyl aminooate, mono-phenylcarbamate, mono-phenol carbamate, phenyl carbamate
PubChem CID 69322
IUPAC navn phenylcarbamat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl carbamate
Smeltepunkt 149°C to 152°C
Mængde 5 g
Beilstein 2042627
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥98%