Få mere at vide
Phenyl(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462464
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462464 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10417692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10014322 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04290EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 25519-80-6
Molekylær formel C12H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 225.716
InChI nøgle NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC navn phenyl(piperidin-4-yl)methanon;hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 225.72
Procent renhed 97%