Få mere at vide
Phenyl[2-phenylthio)phenyl]carbamat, TRC
Artikelnummer. 30427052
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427052 500 mg
30425713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP335965500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111974-73-3
Molekylær formel C19 H15 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 321.39
Synonym Carbamic acid, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester, Carbamic acid, [2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester (9CI), Phenyl [2-(phenylthio)phenyl]carbamate, Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
IUPAC navn phenyl N-(2-phenylsulfanylphenyl)carbamat
SMIL O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formel vægt 321.0823