Få mere at vide
Phenoxybenzamin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 339.1157 |