missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 339.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?