Få mere at vide
Phenoxybenzamine hydrochloride, Thermo Scientific™
247.02 DKK - 389.56 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 63-92-3
Molekylær formel C18H23Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 340.288
MDL nummer MFCD00055152
InChI nøgle VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine
PubChem CID 5284441
ChEBI CHEBI:8078
IUPAC navn N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
SMIL CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15454389
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.MD
250mg
247.02 DKK
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15444389
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.03
389.56 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Selective alpha adrenergic blocking agent
  • Irreversible calmodulin inhibitor
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
63-92-3
340.288
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
5284441
N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
C18H23Cl2NO
MFCD00055152
phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine
CHEBI:8078
CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Phenoxybenzamine hydrochloride
C18H23Cl2NO
14,7256
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
5284441
340.29
63-92-3
MFCD00055152
phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine
CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
340.288
CHEBI:8078
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-569-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DP3750000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater