Få mere at vide
Phenoxybenzaminhydrochlorid
Beskrivelse
Selektiv alfa-adrenerg blokeringsmiddel. Irreversibel calmodulin-hæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Selektivt alfa-adrenerg blokeringsmiddel
- Irreversibel calmodulin-hæmmer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxybenzamine hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,7256 |
| Formel vægt | 340.29 |
| Fysisk form | Pulver |