Få mere at vide
Phenoxyacetonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444014
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444014 25 g 25g
11434014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11981.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3598-14-9
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00052017
InChI nøgle VLLSCJFPVSQXDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetonitrile, acetonitrile, phenoxy, 2-phenoxyethanenitrile, phenoxy-acetonitrile, 2-phenoxy-acetonitrile, acmc-1ajch, acetonitrile,2-phenoxy
PubChem CID 241641
IUPAC navn 2-phenoxyacetonitrile
SMIL N#CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyacetonitrile
Tæthed 1.09
Kogepunkt 76°C to 78°C (0.05 mmHg)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2206192
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%