Få mere at vide
Phenoxyeddikesyre, 98%
Beskrivelse
Phenoxyeddikesyre er en smagsgivende ingrediens. Dens fotonedbrydning ved hjælp af titaniumdioxid som fotokatalysator er blevet undersøgt. Selektiv adskillelse af penicillin V fra phenoxyeddikesyre ved hjælp af væskemembraner bestående af 1,2-dichlorethan og Amberlite LA-2 som bærer er blevet undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenoxyeddikesyre er en smagsgivende ingrediens. Dens fotonedbrydning ved hjælp af titaniumdioxid som fotokatalysator er blevet undersøgt. Selektiv adskillelse af penicillin V fra phenoxyeddikesyre ved hjælp af væskemembraner bestående af 1,2-dichlorethan og Amberlite LA-2 som bærer er blevet undersøgt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxyacetic acid |
| Smeltepunkt | 98 °C til 101 °C |
| Kogepunkt | 285 °C |
| Flammepunkt | 165 °C (329 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 907949 |
| Merck Index | 14,7254 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Phenoxyacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenoxyacetic acid