Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxyacetic acid |
| Smeltepunkt | 98,0 °C til 101,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 285,0 °C |
| Flammepunkt | 165 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Syre) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H5OCH2CO2H |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenoxyacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .